주요 문서
Z741012
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 250 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GL45)
무균
non-sterile
특징
graduations
with cap
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)