주요 문서
Z740762
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, stopper joint: 22, tol. 0.400 mL, PE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
PE
마개 크기
22
조인트
joint ST/NS neckstopper size 22
joint: stopper22
특징
class A meets ASTM E288
포장
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.400 mL
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)