주요 문서
Z740711
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/40
capacity 2000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
포장
pkg of 1 ea
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)