주요 문서
Z740577
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 400 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-350 mL)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
subdivision 25 mL (graduations: 25-350 mL)
포장
pkg of 48 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
400 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)