길이
17 in.
일반 설명
Adjustable support stand for mounting various items such as thermometer clamps, temperature probes, flask and column clamps. Kit includes a 17 inch threaded stainless steel rod with jam nut and washer that attaches to the upper plate of stainless steel support jacks with plate size 152 x 152 mm (6 x 6 in. ) or larger.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.