주요 문서
Z690481
Ace replacement reactor body
capacity 500 mL, PTFE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NB.51
material
PTFE
제조업체/상표
Ace Glass 6391-05
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Ace reactor bodies are replacement parts for the Ace all-PTFE filter reactor assembly, Z690368, Z690473 and Z690503.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)