주요 문서
Z690007
Sigma-Aldrich
Aldrich® bath clamp
size S, Overall L 89 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
크기
S
전체 길이
89 mm
턱 용량
5-10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corrosion resistant nickel-plated finish. Holds glassware, tubes and thermometers onto bath walls up to 9mm thick. Knurled thumbscrew tightens jaws to hold objects firmly. Large bath clamp is supplied with vinyl and fiberglass sleeve prong covers for high temperature applications.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)