주요 문서
Z178667
Hamilton® laboratory tubing clamp
fits vessels with rim thickness < 1/8 in., 12-18 gauge tubing size.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Hamilton
일반 설명
Snap to rim of any laboratory vessel with rim thickness less than 1/8 in. to secure tubing from 12 to 18 gauge in size.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)