주요 문서
Z687332
Sigma-Aldrich
Filter media refill, for the primary vapor removal and primary HEPA filter with vapor after-filter modules
activated charcoal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)