주요 문서
Z687286
Sigma-Aldrich
Primary HEPA filter with vapor after-filter module for Aldrich® compact ductless air cleaning system
Includes 6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable adsorption module
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104919
NACRES:
NB.43
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)