주요 문서
Z685364
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, with handle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Birmingham metals
길이 × 너비 × 깊이
60 mm × 9 mm × 9 mm
용량
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)