포장
pkg of 100 ea
관련 카테고리
일반 설명
Absorb heat quickly for infrared ignition. Sample area 32 x 30 mm, with 8 x 38 mm extending strip as fuse for ignition.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.