주요 문서
Z685100
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS14/20
제조업체/상표
Ace Glass
상부 직경
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)