주요 문서
Z683205
ALNOCHROMIX safety vent caps
fits 1 gal or 2.5 L glass bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Alconox, Inc. 2533
일반 설명
When storing ALNOCHROMIX solution in the Sulfuric Acid glass bottle (1 gallon or 2.5 liter), our Safety Vent Cap will prevent pressure build-up by permitting gases to escape automatically as internal pressure increases.
법적 정보
ALNOCHROMIX is a trademark of Alconox, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)