주요 문서
Z682314
Ace rotary evaporator condenser complete "A" assembly
plastic-coated glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
plastic-coated glass
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40633/32304
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The complete "A" evaporator condenser assembly includes the main glass condenser body with inner coil for angled installation, GL threaded caps and hose barbs. Bottom joint is 35/20. It is designed to fit Büchi® evaporator models 200/205 and series 114-144.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)