일반 설명
This "CR" condenser assembly is similar to the "C" assembly except that the bottom joint is 45/40 inner to fit into a separate distribution head. The complete "CR" assembly consists of the main glass outer trap body, glass cold trap inner body, PTFE sealing ring with Viton® O-rings, PTFE lid and hose barbs with GL threaded caps.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.