주요 문서
Z676780
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Reload insert
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
material
colorless
무균
sterile
특징
barrier
Reload insert
Tip design ART 1000XL
포장
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2179-05-RI
기술
PCR: suitable
최대 용적
1 mL
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)