주요 문서
Z657220
IKA® overhead stirrer accessories
R271 boss head clamp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.72
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0002664000
일반 설명
The boss head is used for the safe fixing of drives to the stands. It resists strongest mechanical demands.
Stand diam. 34 mm, Bracket diam. 16mm
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)