제조업체/상표
IKA 0001412100
일반 설명
Stable with H-shape base which prevents the stand from tipping backwards. Provides optimum stability required for larger, heavier instruments and attachments. The stand has an adjustment screw which can be compensated for an uneven laboratory table surface. Additionally equipped with a pneumatic spring stand rod, which enables heavy instruments/attachments to be raised and lowered smoothly and without difficulty.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.