주요 문서
Z561444
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 75 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
조인트
joint ST/NS10/30
설명
spirit-filled
특징
subdivision 1.0 °C
제조업체/상표
Thermco Products, Inc.
온도 측정 범위
-10-150 °C
길이
325 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)