주요 문서
Z556238
Sigma-Aldrich
Extractor body for Aldrich® Soxhlet extractor
capacity 85 mL, top joint: ST/NS 45/50, bottom joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS45/50
용량
85 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)