주요 문서
Z551821
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
offset, male joint: ST/NS 24/40, GL 14 thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
male joint: ST/NS24/40
피팅
GL 14 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)