주요 문서
Z550094
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 145-175 μm
동의어(들):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
디스크 직경
150 mm
깔대기 용량
6,000 mL
스템(stem) 직경
32 mm
공극 크기
145-175 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)