주요 문서
Z543586
Sigma-Aldrich
Delivery cap for VerSA-Flow dispenser
three-hole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PBT
PFA
PTFE
O.D.
1/8 in.
3.2 mm
피팅
GL 45 female
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
법적 정보
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)