주요 문서
55062
Cap for Mobile Phase Reservoir System
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc A-620
피팅
GL 45 bottle cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Cap fits 1-liter or 2-liter reservoir system bottles. Cap insert has two holes for 1/8 in. tubing, one for luer taper
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)