주요 문서
Z530662
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 3, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
조인트
joint: ST/NS14/20
특징
positions 3
길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)