주요 문서
Z517178
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Friedrichs condenser
jacket O.D. 37 mm, Overall H 270 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
전체 높이
270 mm
자켓 O.D.
37 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Molded spiral condensing coolant tube fits closely within the jacket to force vapors along the spiral path.
Features
• Modified feed tube to reduce chance of breakage
• Additional sizes to meet specific applications
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)