주요 문서
Z516252
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 25 mL, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/32
용량
25 mL
사이드암 유격
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 50 mL - 5 L
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)