주요 문서
Z508551
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
특징
for flask size 12 ‑ 22 L
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8075-24
직경 × 길이
10 mm × 690 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)