주요 문서
Z406686
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 134 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
설명
for shafts with button
특징
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8083-20
너비 × 길이
24 mm × 134 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)