주요 문서
Z503835
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 46 cm × 56 cm × 10.2 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
material
low-density polyethylene container
제조업체/상표
Bel-Art
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)