주요 문서
Z500046
Scienceware® scraper
handle L 36 in., red high-density polyethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
red high-density polyethylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F36831-0000
핸들 길이
36 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)