추천 제품
I.D.
90 mm
길이
610 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use Aldrich KOH traps in tandem with Aldrich large-capacity cold traps sold separately, to eliminate acidic gases and water vapor, which can damage expensive vacuum pumps. Traps have a 50 mm O-ring joint with pinch clamp.
Features:
Features:
- Effective with multiple cold traps
- Flat-bottom design for maximum stability
- Glass wool chamber prevents KOH from entering pump
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.