주요 문서
Z421448
Sigma-Aldrich
Transfer line for Kilo-Lab® cylinders
with ball valve, L 4 ft, endfitting CGA × NPTF 510 × 1/4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
material
PTFE with SS overbraid
길이
1.22 m
4 ft
단말고정부 CGA × NPTF
510 × 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Kilo-Lab® Transfer Lines are applicable for removing liquid from Kilo-Lab cylinders.
법적 정보
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)