주요 문서
Z420565
Sigma-Aldrich
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420522
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H91462-4091
디스크 직경
36 in.
필터 직경
36 in.
색상
none
공극 크기
90—130 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Porous filter plates are used with Table-Top Buchner funnels for quick filtration of large volumes. The plates is supported by a multiple ring grid; HDPE, 6.4mm (¼") thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used.
특징 및 장점
  • Available in two porosities, medium and coarse
  • Medium is 45-90 microns
  • Coarse is 90-130 microns
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)