BAH369460010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 14.79 mL , 3tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm), sterile, pack of 10 ea (individually wrapped)
동의어(들):
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(4)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
추천 제품
material
white polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 10 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art H36946-0010
길이 × 너비
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm)
공칭 용량
14.79 mL , 3tsp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed to gather small amounts of sample material, especially in hard to reach containers.
특징 및 장점
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Minimizes the potential of personal contact with sampled material
- Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.