주요 문서
Z419885
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14608-0000
용량
50 mL
플레이트 직경
36 mm
림에서 플레이트 높이
35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)