주요 문서
Z178144
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 165 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H14602-0000
용량
165 mL
플레이트 직경
70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)