일반 설명
Cylindrical style vessel has a 2 mm PTFE valve at the top, with a GL 18 threaded side port. The 32 mm threaded bottom valve assembly incorporates System 45™ technology. The coarse fritted disc is easily removed from the PTFE adapter for cleaning and/or replacement. PTFE top and bottom valves require 1/4-turn to open or close. Valve stems have a 1/4-28 internal thread in the stem which allows a variety of adapters to be used. For male 1/4-28 and male Luer adapters, see Cat. No. Z417416 and Z417424.
법적 정보
System 45 is a trademark of John Babashak
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.