주요 문서
Z414131
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
특징
positions 3
길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)