주요 문서
Z320056
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
동의어(들):
QC13/7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
특징
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
제조업체/상표
Quickfit
재고 정보
not available in USA and Canada
피팅
13 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)