material
PTFE
조인트
joint: ST/NS24/29
제조업체/상표
Quickfit ST 7/30
재고 정보
not available in USA and Canada
블레이드 너비
76 mm
샤프트(shaft) 깊이
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
특징 및 장점
- Manufactured from white PTFE for maximum resistance to chemical attack
- They are designed to be used in conjunction with Quickfit glass stirrer shafts
- PTFE blades can be pivoted on the glass shaft to allow passage through small neck diameters to allow use with a range of bottles, flasks and wide neck reaction vessels
- Suitable for use at temperatures up to 250°C
- Blades are detachable for cleaning and replacement purposes
- Useful for sweeping close to the vessel walls as they will not cause scratching
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.