주요 문서
Z304204
Quickfit® column packing supports
fits ST/NS: 24/29 female joint
동의어(들):
EX13/23
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Quickfit® EX 13/23
재고 정보
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
직경
21 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These spiral packing supports will hold 4 mm or larger Fenske helices. They may be used with larger socket sizes than those shown below providing there is a suitable constriction at or above the cone at the bottom of the column.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)