주요 문서
Z278432
Ace replacement cap
with hole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
포장
pk of 48 ea
제조업체/상표
Ace Glass 9590-46
일반 설명
Caps with hole fit threaded outer 14/10 joints and, with an O-ring (Z504874), form an "O-RING-CAP SEAL" connection. Size: 20 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)