특징
O-ring tip
제조업체/상표
Kimble®
보어(bore)
0-4 mm
스템(stem) 직경
9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
- For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
- Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
- Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
- Viton® O-rings
특징 및 장점
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Designed with a precision external thread for fine control
- Can be used as a bleed up to 1/2 turn
- Full open position is at 1-1/2 turns
- Primary seal is made with a FKM O-Ring on a tapered seat
- Non-rotating PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230 °C or intermittently at 275 °C
법적 정보
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.