주요 문서
Z267635
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
KBr
기술
IR spectroscopy: suitable
직경 × 두께
25 mm × 5 mm
투과
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
refractive index
n/D 1.53 (at 2 μm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)