주요 문서
Z261386
Stainless steel 316 syringe needle, pipetting blunt 90° tip
gauge 16, L 6 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
제조업체/상표
Popper 9873
길이
6 in.
게이지
16
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For those applications requiring the use of plastic syringes with pipetting needles, these needles are specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)