주요 문서
21965-U
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
동의어(들):
SYRINGE SGE 5ML GAS TIGHT LUER LOCK, EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
glass syringe
니들 크기
(not included)
특징
needle type Luer lock
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 008760
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)