주요 문서
Z261017
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 125 mL
동의어(들):
liquid separation funnel, plastic separation device
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 4300-0125
용량
125 mL
뚜껑 크기
28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)