주요 문서
Z256811
Ace double-jacketed coiled condenser with Ace-Thred hose connections
jacket L 250 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 5956143
자켓 길이
250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With #7 Ace-Thred hose connections for 1/4 in. I.D. tubing. Extra cooling capacity for volatile materials. Features threaded inlet/outlet connections that incorporate UHDPE (ultra-high-density PE) connectors and nylon bushings to make easy connect/disconnect of coolant tubing . The bushing compresses the connector and a silicone O-ring for a leaktight seal. Compact design retards diffusion.
법적 정보
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)